Drukuj
3-Fluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3-Fluorophenyl)methanamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
126896-1G 126896-5G
SIAL126896-1GEA 103 PLN
SIAL126896-1G SIAL126896-5G
3-Fluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3-Fluorobenzylamine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Gęstość: 1.09 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00008113
Numer CAS: 100-82-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-891-3
Jednostka: 2735
ADR: 8 II