3-Fluorobenzylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(3-Fluorophenyl)methanamine
B23527.06
B23527.09
B23527.14
B23527.06EA
531
PLN
B23527.06
B23527.09
B23527.14
3-Fluorobenzylamine 97%
3-Fluorobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 100-82-3
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5150
Odour: Amine-like
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 1446928
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008113
Formuła:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Temp. Wrzenia: 186 °C Gęstość: 1.097 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008113 Numer CAS: 100-82-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-891-3 Jednostka: 2735 ADR: 8 III |