Drukuj
3-Fluorobenzylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3-Fluorophenyl)methanamine
155500010 155500050
ACRO155500010EA 175 PLN
ACRO155500010 ACRO155500050
3-Fluorobenzylamine 97%
3-Fluorobenzylamine
Formuła: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Temp. Wrzenia: 87…89 °C (25 mmHg)
Gęstość: 1.09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Numer MDL: MFCD00008113
Numer CAS: 100-82-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-891-3
Jednostka: 2735
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5175 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure