Drukuj
3,4-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
264407-1G 264407-5G
SIAL264407-1GEA 0 PLN
SIAL264407-1G SIAL264407-5G
3,4-Difluorobenzylamine, Sigma-Aldrich®
3,4-Difluorobenzylamine
Formuła: C₇H₇F₂N
Temp. Wrzenia: 174 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 31 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00010145
Numer CAS: 72235-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 276-503-6
Jednostka: 2735
ADR: 8,III