2-Fluorobenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15623.06
A15623.09
A15623.18
A15623.06EA
368
PLN
A15623.06
A15623.09
A15623.18
2-Fluorobenzyloamina 97%
2-Fluorobenzyloamina
Purity: 97%
CAS No.: 89-99-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Amine-like
Boiling Point: 80-82°/18mm
Beilstein Reference: 508109
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008107
Formuła:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Temp. Wrzenia: 80…82 °C (18 mmHg) Gęstość: 1.099 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008107 Numer CAS: 89-99-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-957-9 Jednostka: 2735 ADR: 8 III |