2,5-Difluorobenzylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(2,5-Difluorophenyl)methanamine
A16530.03
A16530.06
A16530.14
A16530.03EA
280
PLN
A16530.03
A16530.06
A16530.14
2,5-Difluorobenzylamine 97%
2,5-Difluorobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 85118-06-5
Molecular Formula: C7H7F2N
Formula Weight: 143.14
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4950
Boiling Point: 76-78°/15mm
Beilstein Reference: 3539280
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010143
Formuła:
C₇H₇F₂N Temp. Wrzenia: 76…78 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,222 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010143 Numer CAS: 85118-06-5 Numer WE (dawny EINECS): 285-658-9 Jednostka: 2735 ADR: 8,III |