Drukuj
2,4-Difluorobenzyloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
305660010 305660050 305660250
ACRO305660010EA 72 PLN
ACRO305660010 ACRO305660050 ACRO305660250
2,4-Difluorobenzyloamina 98%
2,4-Difluorobenzyloamina
Formuła: C₇H₇F₂N
Temp. Wrzenia: 82…84 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1,2 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010142
Numer CAS: 72235-52-0
Numer WE (dawny EINECS): 276-502-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %