Drukuj
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
M-Clarity™ quality level = MQ100
476099-1G 476099-5G
SIAL476099-1GEA 262 PLN
SIAL476099-1G SIAL476099-5G
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formuła: C₈H₄F₃NS
Temp. Wrzenia: 205…207 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 29…31 °C
Numer MDL: MFCD00039645
Numer CAS: 1645-65-4
Jednostka: 2923
ADR: 8,III