3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α,α,α-Trifluoro-m-tolyl isothiocyanate
L11646.06
L11646.14
L11646.03
L11646.06EA
431
PLN
L11646.06
L11646.14
L11646.03
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate ≥98%
3-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 1840-19-3
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5547
Odour: Pungent
Boiling Point: 208°
Beilstein Reference: 781205
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004806
Formuła:
C₈H₄F₃NS Temp. Wrzenia: 208 °C Gęstość: 1,335 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004806 Numer CAS: 1840-19-3 ADR: 8,III |