Izotiocyjanian 2-trifluorometylofenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
α,α,α-Trifluoro-o-tolyl isothiocyanate
L10586.03
L10586.06
L10586.03EA
235
PLN
L10586.03
L10586.06
Izotiocyjanian 2-trifluorometylofenylu ≥98%
Izotiocyjanian 2-trifluorometylofenylu
Purity: 98%
CAS No.: 1743-86-8
Molecular Formula: C8H4F3NS
Formula Weight: 203.19
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5660
Odour: Pungent
Boiling Point: 216°
Beilstein Reference: 2693552
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00039644
Formuła:
C₈H₄F₃NS MW: 203.19 g/mol Temp. Wrzenia: 216 °C Gęstość: 1.346 Temp. Zapłonu: 105 °C (221 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039644 Numer CAS: 1743-86-8 ADR: 8 III |