4-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 1548-13-6
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-94°/35mm
Beilstein Reference: 881041
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002028
Formuła:
C₈H₄F₃NO Temp. Wrzenia: 91…94 °C (35 mmHg) Temp. topnienia: 58…59 °C Gęstość: 1,310 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002028 Numer CAS: 1548-13-6 Numer WE (dawny EINECS): 216-284-6 Jednostka: 2285 ADR: 6.1,II |