Izocyjanian α,α,α-trifluoro-m-tolilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
L09448.06
L09448.14
L09448.03
L09448.06EA
428
PLN
L09448.06
L09448.14
L09448.03
Izocyjanian α,α,α-trifluoro-m-tolilu ≥98%
Izocyjanian α,α,α-trifluoro-m-tolilu
Purity: 98%
CAS No.: 329-01-1
Molecular Formula: C8H4F3NO
Formula Weight: 187.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4685
Odour: Pungent
Boiling Point: 53-54°/11mm
Beilstein Reference: 744880
UN No.: 2285
MDL No.: MFCD00002020
Formuła:
C₈H₄F₃NO Temp. Wrzenia: 53…54 °C (11 mmHg) Temp. topnienia: –26 °C Gęstość: 1,336 Temp. Zapłonu: 58 °C (136 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002020 Numer CAS: 329-01-1 Numer WE (dawny EINECS): 206-341-3 Jednostka: 2285 ADR: 6.1,II |