2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
B25630.03
B25630.06
B25630.03EA
571
PLN
B25630.03
B25630.06
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 69922-27-6
Molecular Formula: C8H3F4NO
Formula Weight: 205.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.455
Boiling Point: 53°/2.5mm
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00673069
Formuła:
C₈H₃F₄NO Temp. Wrzenia: 53 °C (2,5 mmHg) Gęstość: 1,418 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) |
Numer MDL:
MFCD00673069 Numer CAS: 69922-27-6 Jednostka: 2206 ADR: 6.1,III |