5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
A18316.06
A18316.14
A18316.06EA
325
PLN
A18316.06
A18316.14
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid ≥97%
5-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 328-80-3
Molecular Formula: C8H4F3NO4
Formula Weight: 235.12
Melting Point: 127-132°
Beilstein Reference: 2284651
Formuła:
C₈H₄F₃NO₄ MW: 235.12 g/mol Temp. topnienia: 127…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00024509 Numer CAS: 328-80-3 |