2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoic acid
43787.09
43787.04
43787.09EA
1230
PLN
43787.09
43787.04
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid ≥98%
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 320-94-5
Molecular Formula: C8H4F3NO4
Formula Weight: 235.12
Physical Form: Powder
Formuła:
C₈H₄F₃NO₄ MW: 235.12 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007142 Numer CAS: 320-94-5 |