Kwas α,α,α-trifluoro-p-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14494.06
A14494.14
A14494.06EA
447
PLN
A14494.06
A14494.14
Kwas α,α,α-trifluoro-p-toluilowy ≥98%
Kwas α,α,α-trifluoro-p-toluilowy
Purity: 98+%
CAS No.: 455-24-3
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Melting Point: 220-222°
Boiling Point: 247°/753mm
MDL No.: MFCD00002562
Formuła:
C₈H₅F₃O₂ Temp. Wrzenia: 247 °C (753 mmHg) Temp. topnienia: 220…222 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002562 Numer CAS: 455-24-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-242-8 |