Drukuj
Kwas α,α,α-trifluoro-p-toluilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188460010 188460050
ACRO188460010EA 125 PLN
ACRO188460010 ACRO188460050
Kwas α,α,α-trifluoro-p-toluilowy 98%
Kwas α,α,α-trifluoro-p-toluilowy
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Temp. topnienia: 219…222 °C
Numer MDL: MFCD00002562
Numer CAS: 455-24-3
Numer WE (dawny EINECS): 207-242-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 222 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %