Kwas α,α,α-trifluoro-m-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
A16737.09
A16737.18
A16737.09EA
414
PLN
A16737.09
A16737.18
Kwas α,α,α-trifluoro-m-toluilowy ≥98%
Kwas α,α,α-trifluoro-m-toluilowy
Purity: 98+%
CAS No.: 454-92-2
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Melting Point: 103-107°
Boiling Point: 237-240°
MDL No.: MFCD00002519
Formuła:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190.12 g/mol Temp. Wrzenia: 237…240 °C Temp. topnienia: 103…107 °C Gęstość: 1.371 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002519 Numer CAS: 454-92-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-230-2 |