2-Fluoro-p-toluic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H26688.03
H26688.06
H26688.03EA
292
PLN
H26688.03
H26688.06
2-Fluoro-p-toluic acid ≥97%
2-Fluoro-p-toluic acid
Purity: 97%
CAS No.: 7697-23-6
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD03092906
Formuła:
C₈H₇FO₂ MW: 154.14 g/mol Temp. topnienia: 186…189 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03092906 Numer CAS: 7697-23-6 Numer WE (dawny EINECS): None |