α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20280.03
B20280.06
B20280.03EA
181
PLN
B20280.03
B20280.06
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid ≥98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 115029-22-6
Molecular Formula: C8H4F4O2
Formula Weight: 208.11
Melting Point: 126-128°
MDL No.: MFCD00040980
Formuła:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208.11 g/mol Temp. topnienia: 126…128 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040980 Numer CAS: 115029-22-6 |