Drukuj
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)benzoic acid
188450050 188450250
ACRO188450050EA 203 PLN
ACRO188450050 ACRO188450250
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₂
MW: 190.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 247 °C (753 mmHg)
Temp. topnienia: 107…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002476
Numer CAS: 433-97-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-093-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 112 °C
HPLC ≥97.5 %