Drukuj
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
249475-1G 249475-25G 249475-5G
SIAL249475-1GEA 166 PLN
SIAL249475-1G SIAL249475-25G SIAL249475-5G
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu
Formuła: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 188…190 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 1.4035 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000694
Numer CAS: 329-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-342-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II