Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
A14176.06
A14176.14
A14176.06EA
507
PLN
A14176.06
A14176.14
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu ≥97%
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu
Purity: 98%
CAS No.: 329-15-7
Molecular Formula: C8H4ClF3O
Formula Weight: 208.57
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.4770
Odour: Pungent
Melting Point: -3°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 391282
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000694
Formuła:
C₈H₄ClF₃O Temp. Wrzenia: 188…190 °C Temp. topnienia: –3 °C Gęstość: 1,404 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000694 Numer CAS: 329-15-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-342-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |