Drukuj
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 4-(Trifluoromethyl)benzoylchloride, 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
303420050 303420010 303420250
ACRO303420050EA 325 PLN
ACRO303420050 ACRO303420010 ACRO303420250
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu 97%
Chlorek α,α,α-trifluoro-p-toluoilu
Formuła: C₈H₄ClF₃O
Temp. Wrzenia: 78…79 °C (16 mmHg)
Temp. topnienia: –3 °C
Gęstość: 1,4 g/cm³
Temp. Zapłonu: 78 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000694
Numer CAS: 329-15-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-342-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4755 to 1.4775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %