Chlorek 5-fluoro-2-toluoilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Fluoro-2-methylbenzene-1-carbonyl chloride, 5-Fluoro-2-methylbenzoyl chloride
L13750.03
L13750.06
L13750.03EA
205
PLN
L13750.03
L13750.06
Chlorek 5-fluoro-2-toluoilu ≥98%
Chlorek 5-fluoro-2-toluoilu
Purity: 98%
CAS No.: 21900-39-0
Molecular Formula: C8H6ClFO
Formula Weight: 172.59
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 108°/24mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00236681
Formuła:
C₈H₆ClFO Temp. Wrzenia: 108 °C (24 mmHg) Gęstość: 1,270 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236681 Numer CAS: 21900-39-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |