Drukuj
Chlorek α,α,α-trifluoro-m-toluoilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
250279-25ML 250279-5ML
SIAL250279-25MLEA 906 PLN
SIAL250279-25ML SIAL250279-5ML
Chlorek α,α,α-trifluoro-m-toluoilu, Sigma-Aldrich®
Chlorek α,α,α-trifluoro-m-toluoilu
Formuła: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 184…186 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1.4078 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00000680
Numer CAS: 2251-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-844-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II