Chlorek α,α,α-trifluoro-m-toluoilu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
A14493.06
A14493.14
A14493.22
A14493.06EA
359
PLN
A14493.06
A14493.14
A14493.22
Chlorek α,α,α-trifluoro-m-toluoilu ≥97%
Chlorek α,α,α-trifluoro-m-toluoilu
Purity: 97%
CAS No.: 2251-65-2
Molecular Formula: C8H4ClF3O
Formula Weight: 208.57
Flash Point:
Formuła:
C₈H₄ClF₃O Temp. Wrzenia: 189…191 °C Gęstość: 1,408 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000680 Numer CAS: 2251-65-2 Numer WE (dawny EINECS): 218-844-5 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |