Drukuj
Chlorek α,α,α-trifluoro-m-toluoilu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
312940050 312940250
ACRO312940050EA 163 PLN
ACRO312940050 ACRO312940250
Chlorek α,α,α-trifluoro-m-toluoilu 98%
Chlorek α,α,α-trifluoro-m-toluoilu
Formuła: C₈H₄ClF₃O
MW: 208.57 g/mol
Temp. Wrzenia: 184…186 °C (750 mmHg)
Gęstość: 1.38 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000680
Numer CAS: 2251-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-844-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4760 to 1.4780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %