4'-Fluoropropiophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
p-Fluoropropiophenone, 1-(4-Fluorophenyl)propan-1-one
A16219.09
A16219.18
A16219.09EA
226
PLN
A16219.09
A16219.18
4'-Fluoropropiophenone ≥97%
4'-Fluoropropiophenone
Purity: 97+%
CAS No.: 456-03-1
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5059
Boiling Point: 100-102°/22mm
Beilstein Reference: 1210310
MDL No.: MFCD00000356
Formuła:
C₉H₉FO Temp. Wrzenia: 100…102 °C (22 mmHg) Gęstość: 1,096 Temp. Zapłonu: 76 °C (168 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000356 Numer CAS: 456-03-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-255-9 |