2'-Fluoropropiofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
o-Fluoropropiophenone
L12423.09
L12423.04
L12423.18
L12423.09EA
534
PLN
L12423.09
L12423.04
L12423.18
2'-Fluoropropiofenon ≥99%
2'-Fluoropropiofenon
Purity: 99%
CAS No.: 446-22-0
Molecular Formula: C9H9FO
Formula Weight: 152.17
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5045
Boiling Point: 89-91°/12mm
Beilstein Reference: 3235723
MDL No.: MFCD00009893
Formuła:
C₉H₉FO MW: 152.17 g/mol Temp. Wrzenia: 89…91 °C (12 mmHg) Gęstość: 1.102 Temp. Zapłonu: 79 °C (174 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009893 Numer CAS: 446-22-0 |