4-Fluoroacetofenon ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
A13950.14
A13950.22
A13950.36
A13950.14EA
240
PLN
A13950.14
A13950.22
A13950.36
4-Fluoroacetofenon ≥99%
4-Fluoroacetofenon
Purity: 99%
CAS No.: 403-42-9
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: 4°
Boiling Point: 194-196°
Beilstein Reference: 386013
MDL No.: MFCD00000354
Formuła:
C₈H₇FO Temp. Wrzenia: 194…196 °C Temp. topnienia: 4 °C Gęstość: 1,141 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000354 Numer CAS: 403-42-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-960-9 |