Drukuj
4-Fluoroacetofenon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 170 PLN
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4-Fluoroacetofenon 99%
4-Fluoroacetofenon
Formuła: C₈H₇FO
Temp. Wrzenia: 196 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 4 °C
Gęstość: 1,13 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000354
Numer CAS: 403-42-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-960-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %