3'-Fluoroacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(3-Fluorophenyl)ethanone, m-Fluoroacetophenone
A11733.06
A11733.14
A11733.22
A11733.06EA
470
PLN
A11733.06
A11733.14
A11733.22
3'-Fluoroacetofenon ≥98%
3'-Fluoroacetofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 455-36-7
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5090
Melting Point: -3°
Boiling Point: 80-81°/9mm
Beilstein Reference: 907041
MDL No.: MFCD00000338
Formuła:
C₈H₇FO Temp. Wrzenia: 80…81 °C (9 mmHg) Temp. topnienia: –3 °C Gęstość: 1,130 Temp. Zapłonu: 80 °C (176 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000338 Numer CAS: 455-36-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-245-4 |