2'-Fluoroacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(2-Fluorophenyl)ethanone, o-Fluoroacetophenone
A15128.22
A15128.06
A15128.14
A15128.22EA
3600
PLN
A15128.22
A15128.06
A15128.14
2'-Fluoroacetofenon ≥97%
2'-Fluoroacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 445-27-2
Molecular Formula: C8H7FO
Formula Weight: 138.14
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.5075
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 2041344
MDL No.: MFCD00000320
Formuła:
C₈H₇FO Temp. Wrzenia: 82…83 °C (10 mmHg) Gęstość: 1,137 Temp. Zapłonu: 61 °C (141 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000320 Numer CAS: 445-27-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-156-0 |