3',5'-Difluoroacetofenon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(3,5-Difluorophenyl)ethan-1-one
B20301.03
B20301.14
B20301.03EA
179
PLN
B20301.03
B20301.14
3',5'-Difluoroacetofenon ≥97%
3',5'-Difluoroacetofenon
Purity: 97%
CAS No.: 123577-99-1
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4876
Melting Point: 37-41°
Boiling Point: 94-95°/13mm
Beilstein Reference: 6798740
MDL No.: MFCD00042489
Formuła:
C₈H₆F₂O MW: 156.13 g/mol Temp. Wrzenia: 94…95 °C (13 mmHg) Temp. topnienia: 37…41 °C Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042489 Numer CAS: 123577-99-1 |