2',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
A13420.06
A13420.14
A13420.06EA
426
PLN
A13420.06
A13420.14
2',4'-Difluoroacetophenone ≥98%
2',4'-Difluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 364-83-0
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.4880
Odour: Characteristic
Boiling Point: 80-81°/25mm
Beilstein Reference: 1940741
MDL No.: MFCD00151261
Formuła:
C₈H₆F₂O Temp. Wrzenia: 80…81 °C (25 mmHg) Gęstość: 1,232 Temp. Zapłonu: 66 °C (150 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151261 Numer CAS: 364-83-0 Numer WE (dawny EINECS): 206-667-6 |