Drukuj
2',4'-Difluoroacetophenone 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2,4-Difluorophenyl)ethan-1-one
246770100 246770500
ACRO246770100EA 467 PLN
ACRO246770100 ACRO246770500
2',4'-Difluoroacetophenone 99%
2',4'-Difluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 80…81 °C (25 mmHg)
Gęstość: 1,23 g/cm³
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00151261
Numer CAS: 364-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 206-667-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %