2',6'-Difluoroacetophenone ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(2,6-Difluorophenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Difluorophenyl)ethanone
A10220.06
A10220.14
A10220.06EA
744
PLN
A10220.06
A10220.14
2',6'-Difluoroacetophenone ≥98%
2',6'-Difluoroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 13670-99-0
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4810
Boiling Point: 76-79°/15mm
Beilstein Reference: 2046068
MDL No.: MFCD00000328
Formuła:
C₈H₆F₂O Temp. Wrzenia: 76…79 °C (15 mmHg) Gęstość: 1,195 Temp. Zapłonu: 76 °C (168 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000328 Numer CAS: 13670-99-0 Numer WE (dawny EINECS): 237-151-9 |