Drukuj
3',4'-Difluoroacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A15832.06 A15832.14 A15832.22
A15832.06EA 172 PLN
A15832.06 A15832.14 A15832.22
3',4'-Difluoroacetofenon ≥98%
3',4'-Difluoroacetofenon
Purity: 98% CAS No.: 369-33-5 Molecular Formula: C8H6F2O Formula Weight: 156.13 Flash Point: 75°(167°F) Refractive Index: 1.4916 Odour: Characteristic Melting Point: 19-20° Boiling Point: 94-95°/13mm Beilstein Reference: 2206856 MDL No.: MFCD00009891
Formuła: C₈H₆F₂O
Temp. Wrzenia: 94…95 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: 19…20 °C
Gęstość: 1,246
Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009891
Numer CAS: 369-33-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-717-7