2',3'-Difluoroacetophenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16786.06
A16786.14
A16786.06EA
635
PLN
A16786.06
A16786.14
2',3'-Difluoroacetophenone ≥97%
2',3'-Difluoroacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 18355-80-1
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Refractive Index: 1.4890
Odour: Characteristic
Boiling Point: 84-85°/20mm
Beilstein Reference: 2963572
MDL No.: MFCD00061274
Formuła:
C₈H₆F₂O Temp. Wrzenia: 84…85 °C (20 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061274 Numer CAS: 18355-80-1 |