α,α,α-Trifluoroacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
A11403.06
A11403.14
A11403.22
A11403.06EA
255
PLN
A11403.06
A11403.14
A11403.22
α,α,α-Trifluoroacetofenon ≥98%
α,α,α-Trifluoroacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 434-45-7
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 42°(108°F)
Refractive Index: 1.4595
Melting Point: -40°
Boiling Point: 165-166°
Beilstein Reference: 1866286
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00000420
Formuła:
C₈H₅F₃O Temp. Wrzenia: 165…166 °C Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1,240 Temp. Zapłonu: 42 °C (108 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000420 Numer CAS: 434-45-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-103-1 Jednostka: 1224 ADR: 3,III |