Drukuj
α,α,α-Trifluoroacetofenon 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2,2-Trifluoroacetophenone, Phenacyl trifluoride, Trifluoroacetylbenzene, 1-Phenyl-2,2,2-trifluoro-1-ethanone
148350050 148350250 148351000
ACRO148350050EA 172 PLN
ACRO148350050 ACRO148350250 ACRO148351000
α,α,α-Trifluoroacetofenon 99%
α,α,α-Trifluoroacetofenon
Formuła: C₈H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 165…166 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000420
Numer CAS: 434-45-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-103-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69025716b957e6a38ed2ae6031ab9b0f10246bd1&vid=60781a8070ecc9020bf7794534c2b3fe9acf3ebf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %