(3-Fluorophenyl)acetonitrile ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(3-Fluorophenyl)acetonitrile, 3-Fluorobenzyl cyanide
A12737.06
A12737.14
A12737.06EA
311
PLN
A12737.06
A12737.14
(3-Fluorophenyl)acetonitrile ≥99%
(3-Fluorophenyl)acetonitrile
Purity: 99%
CAS No.: 501-00-8
Molecular Formula: C8H6FN
Formula Weight: 135.14
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆FN MW: 135.14 g/mol Temp. Wrzenia: 230 °C Gęstość: 1.156 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001907 Numer CAS: 501-00-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-918-2 Jednostka: 3276 ADR: 6.1 III |