Drukuj
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyd 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 1-Formyl-4-trifluoromethylbenzene, p-Trifluoromethylbenzaldehyde
208920100 208920500
ACRO208920100EA 244 PLN
ACRO208920100 ACRO208920500
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyd 98%
α,α,α-Trifluoro-4-tolualdehyd
Formuła: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Numer MDL: MFCD00006952
Numer CAS: 455-19-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4625 to 1.4645 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %