Aldehyd α,α,α-trifluoro-3-toluilowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
A10463.06
A10463.14
A10463.22
A10463.06EA
459
PLN
A10463.06
A10463.14
A10463.22
Aldehyd α,α,α-trifluoro-3-toluilowy ≥97%
Aldehyd α,α,α-trifluoro-3-toluilowy
Purity: 97%
CAS No.: 454-89-7
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Almond-like
Boiling Point: 83-86°/30mm
Beilstein Reference: 2327537
MDL No.: MFCD00003373
Formuła:
C₈H₅F₃O Temp. Wrzenia: 83…86 °C (30 mmHg) Gęstość: 1,304 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003373 Numer CAS: 454-89-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-228-1 |