Drukuj
Aldehyd α,α,α-trifluoro-3-toluilowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, Cinacalcet Impurity 23
188440050 188440250
ACRO188440050EA 348 PLN
ACRO188440050 ACRO188440250
Aldehyd α,α,α-trifluoro-3-toluilowy 97%
Aldehyd α,α,α-trifluoro-3-toluilowy
Formuła: C₈H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 83…86 °C (30 mmHg)
Gęstość: 1,3 g/cm³
Temp. Zapłonu: 68 °C
Numer MDL: MFCD00003373
Numer CAS: 454-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-228-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4639 to 1.4659 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %