Aldehyd α,α,α-trifluoro-2-toluilowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 447-61-0
Molecular Formula: C8H5F3O
Formula Weight: 174.12
Flash Point: 61°(141°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Almond-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 70-71°/16mm
Beilstein Reference: 2045512
MDL No.: MFCD00003337
Formuła:
C₈H₅F₃O Temp. Wrzenia: 70…71 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1,322 Temp. Zapłonu: 61 °C (141 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003337 Numer CAS: 447-61-0 Numer WE (dawny EINECS): 207-185-9 |