Drukuj
Aldehyd α,α,α-trifluoro-2-toluilowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
232680250 232681000
ACRO232680250EA 519 PLN
ACRO232680250 ACRO232681000
Aldehyd α,α,α-trifluoro-2-toluilowy 97%
Aldehyd α,α,α-trifluoro-2-toluilowy
Formuła: C₈H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 70…71 °C (16 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³
Temp. Zapłonu: 61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003337
Numer CAS: 447-61-0
Numer WE (dawny EINECS): 207-185-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %