Kwas 4-(trifluorometylo)fenyloboronowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
B22374.03
B22374.06
B22374.14
B22374.03EA
385
PLN
B22374.03
B22374.06
B22374.14
Kwas 4-(trifluorometylo)fenyloboronowy ≥98%
Kwas 4-(trifluorometylo)fenyloboronowy
Purity: 98%
CAS No.: 128796-39-4
Molecular Formula: C7H6BF3O2
Formula Weight: 189.93
Melting Point: 238-242°
Beilstein Reference: 3544189
Formuła:
C₇H₆BF₃O₂ Temp. topnienia: 238…242 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151855 Numer CAS: 128796-39-4 |