Drukuj
Kwas 4-(trifluorometylo)fenyloboronowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
359765000 359760050
ACRO359765000EA 163 PLN
ACRO359765000 ACRO359760050
Kwas 4-(trifluorometylo)fenyloboronowy 98%
Kwas 4-(trifluorometylo)fenyloboronowy
Formuła: C₇H₆BF₃O₂
Temp. topnienia: 245…250 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00151855
Numer CAS: 128796-39-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %